Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Codice prodotto. p-9281055 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15210814
Marca: Tenak™ TE24500B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.
  • Racks with spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes
  • Can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate
  • Measure the inside height of your freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Specifica
Include Spring Locks
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 3
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest Frseezers
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 x 170 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm (Box)