Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 16mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (112)
Plates (114)
Plates (115)
Plates (133)
Plates (36)
Plates (45)
Plates (52)
Plates (54)
Plates (63)
Plates (64)
Plates (65)
Plates (68)
Plates (78)
Plates (80)
Plates (90)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- With an alert preventing the shelves from sliding out
- External footprint is 135 x 92mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Microtiter Plate Rack |
| Matrice | 16 x 7 |
| Capacità | Plates (112) |
| Ripiani | 112 |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microtiter Plates, Upright Freezers |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 630 x 135 x 272 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 272 mm |
| Vedi altri risultati |