Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 16mm Shelf Height
Codice prodotto. p-8543042 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (112)
Plates (114)
Plates (115)
Plates (133)
Plates (36)
Plates (45)
Plates (52)
Plates (54)
Plates (63)
Plates (64)
Plates (65)
Plates (68)
Plates (78)
Plates (80)
Plates (90)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12407050
Marca: Tenak™ TE35452
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm
Specifica
Product Type Microtiter Plate Rack
Matrice 13 x 5
Capacità Plates (65)
Ripiani 36
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtiter Plates, Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 450 x 135 x 221 mm
Larghezza (sistema metrico) 135 mm
Altezza (sistema metrico) 221 mm
Profondità (sistema metrico) 450 mm