Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 65mm Shelf Height
Codice prodotto. 12407070 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Plates (10)
Plates (12)
Plates (14)
Plates (16)
Plates (21)
Plates (24)
Plates (28)
Plates (30)
Plates (35)
Plates (36)
Plates (8)
Dimensioni (L x P x A):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12407070
Marca: Tenak™ TE35508
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm
Specifica
Product Type Microtiter Plate Rack
Matrice 6 x 5
Capacità Plates (30)
Ripiani 30
Sovrapponibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtiter Plates, Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 450 x 135 x 299 mm
Larghezza (sistema metrico) 135 mm
Altezza (sistema metrico) 299 mm
Altezza (sistema metrico) ripiano 65 mm
Profondità (sistema metrico) 450 mm