Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Codice prodotto. 15250864 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (6)
Boxes (8)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15250864
Marca: Tenak™ TE25202
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
  • Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
  • Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer models
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Altezza (sistema metrico) 130 mm (Box)
Dimensioni (L x P x A) 562 x 140 x 268 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Capacità Boxes (8)
Matrice 2 x 4
Materiale Stainless Steel