Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Codice prodotto. 15220774 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (16)
Boxes (20)
Boxes (6)
Boxes (8)
Matrice:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15220774
Marca: Tenak™ TE24286
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
  • Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
  • Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer models
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Altezza (sistema metrico) 75 mm (Box)
Dimensioni (L x P x A) 683 x 140 x 246 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Capacità Boxes (15)
Matrice 3 x 5
Materiale Stainless Steel