missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 85 mm Box Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (16)
Boxes (6)
Boxes (8)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descripción
- In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
- Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
- Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer models
- Constructed of stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm (Box) |
| Dimensioni (L x P x A) | 562 x 140 x 348 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Capacità | Boxes (16) |
| Matrice | 4 x 4 |
| Materiale | Stainless Steel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido