Learn More
Abnova™ COMMD7 Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3718222
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16128573
Marca: Abnova™ H00149951P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH47440
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 149951
Peso molecolare 47.74
Nome COMMD7 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MGRLHCTEDPVPEAVGGDMQQLNQLGAQQFSALTEVLFHFLTEQKEVERFLAQLSEFATTNQISLGSLRSIVKSLLLVPNGALKKSLTAKQVQADFITLGLSEEKATYFSEKWKQNTPTLARWAIGQTLMINQLIDMEWKFGVTSGSSELEKVGSIFLQLKLVVKKGNQTKNVYIELTLPQFYSFLHEMERVRTSMECFC
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene C20orf92/FLJ14987/MGC33315/dJ1085F17.3
Nome comune COMMD7
Simbolo del gene COMMD7
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution