Learn More
Ark Plas Products™ Connettori riduttori diritti scanalati per uso commerciale
Click to view available options
Forma:
Diritto
Dimensione della porta:
1/4 x flangia da 5/32 in.
1/8 x flangia da 1/16 in.
1/8 x flangia da 3/32 in.
3/16 x flangia da 1/8 in.
3/16 x flangia da 3/16 in.
3/8 x flangia da 1/4 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Economic and reliable
- Up to 125psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | Da 2.3 a 3.2 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 20.32 mm |
| Da utilizzare con | For Masterflex L/S 16 tube |
| Min. Operating Temperature (Metric) | −20°C |
| Quantità confezione | 25/Pk. |
| Dimensione della porta | 1/8 x flangia da 3/32 in. |
| Forma | Diritto |
| Vedi altri risultati |