Learn More
Ark Plas Products™ Connettori riduttori diritti scanalati per uso commerciale
Codice prodotto. p-8000308
Click to view available options
Forma:
Diritto
Dimensione della porta:
1/4 x flangia da 5/32 in.
1/8 x flangia da 1/16 in.
1/8 x flangia da 3/32 in.
3/16 x flangia da 1/8 in.
3/16 x flangia da 3/16 in.
3/8 x flangia da 1/4 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11791946
Marca: Ark Plas Products™ CAD19PR0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Commercial Grade Barbed Reducing Straight Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
  • Economic and reliable
  • Up to 125psi without clamp
  • Contain recycled runner material
  • Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno Da 4 a 6.4 mm
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 39.11 mm
Da utilizzare con For flexible tube
Min. Operating Temperature (Metric) −20°C
Quantità confezione 25/Pk.
Dimensione della porta 1/4 x flangia da 5/32 in.
Forma Diritto
Colore Natural
Pressione massima Fino a 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Connettore portagomma diritto con riduzione