Learn More
Ark-Plas Products™ Connettori diritti scanalati per uso commerciale
Codice prodotto. 11801070
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Overall Length (Metric):
17.52 mm
19.55 mm
20 mm
29.84 mm
30.22 mm
49.27 mm
Da utilizzare con:
For Masterflex L/S 16 tube
For flexible tube
Masterflex I/P 26 Tube, L/S 17, 24
Masterflex L/S 15, 25 Tube
Masterflex L/S 18, 35, 26 Tube
Dimensione della porta:
1/16 x flangia da 1/16 in.
1/4 x flangia da 1/4 in.
1/8 x flangia da 1/8 in.
3/16 x flangia da 3/16 in.
3/32 x flangia da 3/32 in.
5/32 x flangia da 5/32 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11801070
Marca: Ark-Plas Products™ CAC18PR0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per prestazioni affidabili a un costo economico. I connettori dritti scanalati per uso commerciale Ark-Plas Products™ sono realizzati in polipropilene naturale con numerosi formati di scanalatura. Possibilità di utilizzo con tubi Masterflex L/S 15 e 25 o con tubi flessibili.
  • Commercial grade fittings designed as a low cost alternative with high end performance
  • Contain recycled runner material and natural polypropylene
  • Barbed straight connectors for various Masterflex tubes or flexible tubing
  • Available in a range of barb sizes, from 1.6mm to 6.4mm
  • Can handle up to 125psi of pressure without a clamp
  • Commercial grade certifications:
    • RoHS Compliant
    • USP Class VI
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Animal Derivative-free
    • DEHP- and BPA-free certified
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 19.55 mm
Da utilizzare con Masterflex L/S 18, 35, 26 Tube
Min. Operating Temperature (Metric) −20°C
Quantità confezione 25/Pk.
Dimensione della porta 1/16 x flangia da 1/16 in.
Forma Diritto
Colore Natural
Pressione massima Fino a 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Connettore portagomma diritto