Learn More
Emma Safety Footwear Comodius Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- Vibram™ Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black |
| Progettazione | Comodius |
| Materiale rivestimento interno | Full grain Nappa leather |
| Materiale | Leather |
| Size | 39 |
| Materiale dello zoccolo | Aluminum |