Learn More
Contec™ Sistema di saturazione della testina per mocio a mani libere
Codice prodotto. p-7224918 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
10 litri e 6 litri
Codice prodotto. 17629845
Marca: Contec™ 2941U2D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sistema di saturazione del mocio a mani libere che consente di presaturare le testine per mocio prima dell’uso.
Progettato per semplificare il processo di pulizia delle camere bianche, il sistema di saturazione della testina per mocio a mani libere Contec consente di presaturare le testine per mocio prima del trasferimento nell'ambiente controllato. Il sistema consente di installare e rimuovere le testine per mocio a mani libere, riducendo il rischio di contaminazione incrociata e accelerando il processo di pulizia e disinfezione.
È possibile scegliere un sistema, con due secchi in polipropilene da 15 litri o due secchi in acciaio inossidabile da 10 litri. Un carrello in acciaio inossidabile contiene i secchi, 2 telai applicatori del mocio di facile montaggio, un vassoio diffusore e il sistema di rimozione della testina per mocio a mani libere. Il manico di servizio consente di posizionare due secchi piccoli (da 6 litri) sul manico per riporre altri materiali, quali testine per mocio pulite, flaconi spray, panni e altri articoli, secondo necessità.
Essendo leggero e maneggevole, il carrello è molto facile da usare. Il carrello è dotato di quattro ruote sterilizzabili in autoclave; questo significa che è possibile sterilizzare in autoclave l'intero carrello prima dell'uso.
Ogni secchio è progettato per consentire la presaturazione di 10 testine per mocio piatte prima di portarle nella camera bianca. Il secondo secchio può essere utilizzato per la diluizione di un concentrato e per conservare il vassoio del diffusore quando non viene utilizzato.
Le testine per mocio sono posizionate su un telaio applicatore del mocio di facile montaggio che, insieme alla configurazione della testina, consentono di montare le testine sul telaio per mocio senza usare le mani. Un vassoio diffusore disinfettante in acciaio inossidabile contribuisce a saturare in modo uniforme ogni testina per mocio. Una volta utilizzate, è anche possibile rimuovere a mani libere le testine per mocio, utilizzando l’esclusivo sistema di rimozione del mocio, direttamente in un sacchetto dei rifiuti, se necessario.
Caratteristiche & vantaggi
  • L’applicazione e la rimozione della testina per mocio a mani libere riducono il rischio di contaminazione incrociata
  • Il diffusore in acciaio inossidabile e il telaio ad A consentono la presaturazione dei moci prima di trasferirli in una camera bianca
  • Le testine per mocio rivestite in 100% poliestere a 2 strati sono altamente assorbenti e producono un basso contenuto di particelle e fibre
  • L’acciaio inossidabile con ruote in polipropilene lo rende adatto alla sterilizzazione in autoclave e compatibile con un’ampia gamma di disinfettanti e detergenti
  • Il sistema compatto permette di riporlo in poco spazio quando non utilizzato
  • Il telaio del mocio e la clip del manico facilitano lo spostamento da un luogo all’altro
  • Il manico di servizio fornisce ulteriore spazio per riporre testine per mocio pulite, flaconi di soluzione e altri prodotti per la pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sistema di lavaggio
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Riutilizzabile
Sterilità Non sterile