Learn More
Contec Sistema a secchi compatto, secchi in polipropilene
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
Include:
Carrello in acciaio inossidabile, 2 secchi in polipropilene da 15 litri, manico di servizio (contiene 2 secchi da 6 litri), filtri antidetriti
Carrello in acciaio inossidabile, 3 secchi in acciaio inossidabile da 10 litri, manico di servizio, 2 filtri per i detriti
Carrello in acciaio inossidabile, 3 secchi in polipropilene da 15 litri, manico di servizio (contiene 2 secchi da 6 litri), 2 filtri per i detriti
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il sistema a secchi compatto sterilizzabile in autoclave Contec è una soluzione completa che semplifica e rende più efficienti la pulizia e la disinfezione. Il carrello è progettato per l'uso con moci Contec™ in sistemi di pulizia quali VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ con bordi sigillati, EasyCurve™ e QuickTask™.
- Il carrello in acciaio inossidabile è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche dell'ambiente. È disponibile con due o tre secchi sterilizzabili in autoclave e un manico di servizio per il carrello. Ogni carrello è dotato di ruote silenziose e facili da spostare che si bloccano in posizione quando necessario. Il manico di servizio consente di posizionare due secchi piccoli (da 1,6 galloni) o un secchio grande (da 3,9 galloni) sul manico per riporre altri materiali, quali testine per mocio pulite, flaconi spray per soluzione, panni e altri articoli, secondo necessità.
- Il telaio del carrello ha uno strumento di rimozione della testina per mocio integrato nella parte anteriore per una facile rimozione a mani libere di una testina per mocio VertiKlean MAX o VertiKlean MAX con bordi sigillati. È inoltre disponibile uno strumento di rimozione a mani libere opzionale sia per le testine per mocio VertiKlean MAX che per le testine per mocio QuickTask. Due appositi supporti con ganci per il manico su entrambi i lati del carrello consentono di riporre il mocio in modo pratico durante il trasporto e lo stoccaggio.
- I sistemi sono dotati di filtri antidetriti in acciaio inossidabile. Il filtro è posizionato alla base dei secchi di pulizia e risciacquo e impedisce al mocio di toccare il fondo del secchio dove si depositano contaminanti indesiderati.
- Caratteristiche e vantaggi:
- Lo spazio sul carrello per due manici e telai per mocio consente di riporre comodamente due manici e telai per mocio, rimuovendoli dall'area di lavoro. I manici del mocio mantengono i moci saldamente in posizione quando si cambia posizione.
- Le ruote e le connessioni migliorate riducono significativamente il rumore durante l'uso. Attacchi più durevoli con meno rumore
- I secchi compatti in polipropilene con tappo antigoccia integrato mantengono i secchi in posizione durante l’uso e prevengono gocciolamenti tra i secchi e il pavimento. I secchi possono contenere uno strizzatore curvo o piatto per moci curvi o piatti.
- Lo strumento integrato per la rimozione della testina per mocio o lo strumento opzionale per la rimozione della testina per mocio a mani libere consentono una facile rimozione a mani libere delle testine per mocio VertiKlean MAX e QuickTask. Le testine per mocio usate possono essere facilmente smaltite.
- Carrello in acciaio inossidabile elettrolucidato al 100% sterilizzabile in autoclave. Sicuro per autoclave a 121° C per 30 minuti, che ne consente l’uso negli ambienti più critici. Compatibile con la maggior parte dei disinfettanti e detergenti per camere bianche.
- Il cestello per manici di servizio contiene 2 secchi da 6 litri che forniscono ulteriore spazio per le testine per mocio pulite, i flaconi per soluzione, panni e altri articoli per la pulizia, secondo necessità.
Specifica
Specifica
| Product Type | Sistema a 3 secchi |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Materiale | Secchio in acciaio inossidabile, carrello in acciaio inossidabile (304). |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Include | Carrello in acciaio inossidabile, 3 secchi in acciaio inossidabile da 10 litri, manico di servizio, 2 filtri per i detriti |
| Sterilità | Non sterile |