Learn More
Digi-Sense™ Compact Digital Multimeters
Click to view available options
Stile:
Auto Ranging
Manual Ranging
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Battery
- CAT III 600 V
- Available in auto-ranging and manual ranging versions
- Bright backlight display has 1.1' tall digits
- Built-in non-contact Voltage detector
- Housing is made of double-molded plastic
- Hold button for probing without continuously watching the display
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
| Product Type | Digital Multimeter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Electrical Equipment |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.875 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Amperaggio | 0 to 10 A (AC/DC) |
| Certificazione/Conformità | CAT II 2,000 V, Pollution degree 2, CAT III 600 V |
| Colore | Blue/Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrical, Industrial, Laboratory, HVAC, R and D |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.875 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 4.8 cm |
| Vedi altri risultati |