Learn More
Socorex™ Compact Dispenser 501 Model
Codice prodotto. 10024600
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 mL
0.4 to 5 mL
1 to 10 mL
1 to 30 mL
Incrementi:
0.1 mL
0.2 mL
1.0 mL
Volume (sistema metrico) serbatoio:
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10024600
Marca: Socorex™ 501.102
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Compact Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Volume (sistema metrico) 1 to 10 mL
Incrementi 0.2 mL
Modello 501
Volume (sistema metrico) serbatoio 2000 mL
Warranty 2 Years