Learn More
Buerkle™ Compact Jerrican with Threaded Connector
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
Larghezza (sistema metrico):
65 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With threaded connector 3/4 in.
- Ideal as a space-saving canister.
- Different liquids can be stored and decanted in a small space.
- The compact jerrycan can also be stored lying on its side e. g. in a refrigerator. It is very stable due to ribbed structure and
- PP, transparent
- With tamper-proof closure
Jerry can, compact, space saving, polypropylene
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore chiusura | Blue |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Tamper-proof |
| Profondità (sistema metrico) | 335 mm |
| Descrizione | Space saving jerry can |
| Dimensioni (L x P x A) | 335 x 125 x 335 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Graduazioni | Moulded litre |
| Vedi altri risultati |