Learn More
Kern Sohn Bilancia da laboratorio compatta PCD
Codice prodotto. 17391693
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità:
250 g
350 g
2500 g
3500 g
6000 g
10 kg
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17391693
Marca: Kern Sohn PCD 10K0.1
High-resolution precision balance with removable display for maximum flexibility.
  • Bilancia da laboratorio con piattaforma separata: Ideale per i lavori in glove box o camera di aspirazione. Particolarmente pratica per pesare sostanze tossiche, volatili o contaminate
  • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
  • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m2 ecc.
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Capacità 10 kg
Leggibilità 0.1 g
Linearità 0.3 g
Ripetibilità 0.1 g
Tipo Compact Precision Balance
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 160 mm
Requisiti elettrici Universal Mains Adapter
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.