Learn More
Edmund Bühler™ Digital Compact Shaker KS 15 A
Codice prodotto. 10536011
Click to view available options
Intervallo di velocità:
30 to 420 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10536011
Marca: Edmund Bühler™ 6170 000
Programmable control with digital display for reproducible shaking tasks
  • Programmable control with digital display for reproducible shaking tasks
  • Loading capacity: 15kg on a shaking platform of 400 x 300mm
  • Includes basic device without shaking plate or rack system
Loading Capacity:
  • Erlenmeyer flasks 100mL: 20 pieces
  • Erlenmeyer flasks 250mL: 12 pieces
  • Erlenmeyer flasks 500mL: 6 pieces
  • Erlenmeyer flasks 1000mL: 4 pieces
  • Separating funnels 250mL: 1 pieces
Specifica
Orbita 17 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 15 kg
Intervallo di velocità 30 to 420 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 50°C
Capacità 20 x 10 mL Erlenmeyer Flasks, 12 x 250 mL Erlenmeyer Flasks, 6 x 500 mL Erlenmeyer Flasks, 4 x 1 L Erlenmeyer Flasks,/3 x 250 mL Separating Funnels
Product Type Compact Shaker
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 490 mm
Depth (Metric) Interior 490 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 510 mm
Peso (sistema metrico) 19 kg
Tipo di unità di controllo KS 15 A control
Modello KS15A
Display Digitale
Intervallo di umidità ∼85%
Include Base plate with non-slip mat, platform for Erlenmeyer flasks/optional sliding rollers
Intervallo temporizzatore Continuous operation, 1 min. to 30 hr.