Learn More
Hanna Instruments™ Compact Thermohygrometer
Codice prodotto. 10535709
Click to view available options
Include:
Dew Point, Calib. Data-Log Probe
with Calibration Data-Logging Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10535709
Marca: Hanna Instruments™ HI9564
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Compact Thermohygrometer
Risoluzione 0.1°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 60°C
Precisione termica ±3°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Peso (sistema metrico) 340 g
Requisiti elettrici 9V
Tensione 9 V
Include with Calibration Data-Logging Probe