Learn More
Hanna Instruments™ Compact Thermohygrometer
Click to view available options
Include:
Dew Point, Calib. Data-Log Probe
with Calibration Data-Logging Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Compact Thermohygrometer |
| Risoluzione | 0.1°C |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 60°C |
| Precisione termica | ±3°C |
| Risoluzione temperatura | 0.1°C |
| Peso (sistema metrico) | 340 g |
| Requisiti elettrici | 9V |
| Tensione | 9 V |
| Include | with Calibration Data-Logging Probe |