Learn More
Nabertherm Compact Tube Furnace RT Series
Codice prodotto. p-7160821 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
1100°C
1300°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15581112
Marca: Nabertherm RT511BAN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and working height make these tube furnaces suitable for integration into existing process systems.
  • Maximum Temperature: 1100°C or 1300°C
  • Compact design
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Vertical or horizontal operation freely adjustable
  • Working height freely adjustable
  • Working tube made of C 530 ceramic
  • Type S thermocouple
  • Operation also possible separate from stand if safety guidelines are observed
  • Control system integrated in furnace base
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Controllo della temperatura B410
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Diameter (Metric) Inside 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Peso (sistema metrico) 25 kg