Learn More
UVP Compact UV Lamp
Codice prodotto. 11738241
Click to view available options
Product Type:
Compact UV Curing Lamp
Compact UV Lamp
Financial UV Lamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11738241
Marca: UVP 95001914
Solo null disponibili
Specifica
Tensione 12 V
Wattage 4 W
Wavelength 365 nm
Dimensioni (L x P) 198 x 71 mm
Lunghezza (sistema metrico) 198 mm
Materiale Plastic
Modello UVL-23R
Larghezza (sistema metrico) 71 mm
Product Type Compact UV Curing Lamp