Learn More
Complement factor H Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Complement factor H |
|---|---|
| Concentrazione | 0.35 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Quantità | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantità | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16810634
|
Proteintech
12748-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800634
|
Proteintech
12748-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beskrivning
Factor H is a regulatory factor of the alternative pathway of complement activation. Factor H is a glycoprotein consisting of a single polypeptide chain with a molecular mass of 150 kDa.Specifikationer
| Complement factor H | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P08603 | |
| 3075 | |
| Complement factor H Fusion Protein Ag3482 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CFH |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARMD4, ARMS1, CFH, CFHL3, Complement factor H, Factor H, FH, FHL1, H factor 1, HF, HF1, HF2, HUS | |
| CFH | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel