Learn More
Epredia™ Complete Manual Staining Assemblies 110 and 121
Codice prodotto. 12607716 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Manual Staining Assy Kit 110
Manual Staining Assy Kit 121
Rack Handle for 110/121
Staining Dish Cover for 112
Staining Dish Cover for 121
Staining Dish for 110
Staining dish for Assy 121
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12607716
Marca: Epredia™ 122
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accommodate up to 30 slides with Epredia™ Complete Manual Staining Assemblies 110 and 121, available with a non-autoclavable glass or stainless-steel dish.
Complete Manual Staining Assembly 110 Includes:
  • Staining Dish 112: Stainless steel with inside dimensions of 4.3 x 3.35 x 2.95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack.
  • Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
  • Staining Dish Cover 111: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 121 Includes:
  • Staining Dish 122: nonautoclavable glass with inside dimensions of 4.3 x 3.6 x 2.6 in. (110 x 92 x 67 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack
  • Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
  • Staining Dish Cover 123: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale del piatto Glass
Lunghezza (sistema imperiale) parte interna 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte interna 110 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte interna 3.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte interna 92 mm
Depth (Metric) Interior 67 mm
Depth (English) Interior 2.6 in.
Volume (sistema metrico) 350 mL
Product Type Staining dish for Assy 121