Learn More
Epredia™ Complete Manual Staining Assemblies 117 and 130
Accommodate up to 60 slides with Epredia™ Complete Manual Staining Assemblies 117 and 130, available with a non-autoclavable glass or stainless-steel dish.
37.90€ - 222.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12687706
|
Epredia™
120 |
Rack Handle only for Assemblies 117 and 130 |
96.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12627716
|
Epredia™
130 |
Manual Staining Assembly Kit 130 |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12637716
|
Epredia™
131 |
Staining Dish only for Assembly 130 |
76.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12647716
|
Epredia™
132 |
Staining Dish Cover Only (Assembly 121) |
45.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12677706
|
Epredia™
118 |
Staining Dish Cover only, Assembly 117 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12667706
|
Epredia™
119 |
Staining Dish only for Assembly 117 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Complete Manual Staining Assembly 117:
- Staining Dish 119: Stainless steel with inside dimensions of 7.95 x 3.35 x 2.95 in. (202 x 85 x 75mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack.
- Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm).
- Staining Dish Cover 118: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 130:
- Staining Dish 131: Nonautoclavable glass with inside dimensions of 7.95 x 4.4 x 2.8 in. (202 x 112 x 72mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack
- Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm)
- Staining Dish Cover 132: Stainless steel