Learn More
Medline Scientific™ Complete Phase Contrast
Codice prodotto. 11950279
Click to view available options
Magnification Power:
10x, 20x, 40x, 100x
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11950279
Marca: Medline Scientific™ 3100.5102
Allows for contrast-enhancing imaging for transparent specimens, revealing structures not visible under a brightfield microscope.
  • For use with Triton II Fluorescence Microscopes
  • Particularly useful for biological specimen analysis such as living cells
Specifica
Tipo Phase Contrast
Da utilizzare con (applicazione) Imaging of transparent specimens
Da utilizzare con (apparecchiatura) Triton II Fluorescence microscope
Magnification Power 10x, 20x, 40x, 100x