Learn More
Thermo Scientific™ Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
11.5 cu. ft. Refrigerators
45.8 cu. ft. (1297L) Refrigerators and Freezers
N. di cassetti:
5
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Choose stainless-steel Thermo Scientific™ Rollout Drawers as a convenient alternative to open-wire shelving. This is an option for Thermo Scientific™ high-performance refrigerators.
- Stainless-steel drawers
- Adjustable with full extension
Ordering Information:
Factory installed; must be specified when ordering the refrigerator
Specifica
Specifica
| Tipo | Complete SS Drawer Set |
| Capacità (sistema imperiale) | 45.8 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 1297 L |
| Cassetti | Stainless Steel (Drawer) |
| N. di cassetti | 12 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 45.8 cu. ft. (1297L) Refrigerators and Freezers |