Learn More
SI Analytics™ Titration Tip with Tube
Codice prodotto. 10309671 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TITRONIC Basic, TitroLine Easy
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10309671 TITRONIC Basic, TitroLine Easy Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10309671 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285227103
In stock
SI Analytics™ Titration Tip with Tube is designed to be attached to a titrator to increase precision in titration application.
  • Tip for titrator
  • Model TZ 3620
  • Comes complete with tube
  • For use with TITRONIC™ Basic and TitroLine™ Easy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Complete Titration Tip
Include Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) TITRONIC Basic, TitroLine Easy