Learn More
3M™ Striscia con indicatore chimico per sterilizzazione a vapore Comply™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 1.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1920
Descrizione
Striscia lunga di inchiostro indicatore chimico stampato su nastro perforato.
- Il colore cambia da bianco a nero/marrone scuro.
- Indicatore multivariabile di tipo 4, reagisce a 2 o più variabili critiche nei processi di sterilizzazione a vapore.
- Conforme ai requisiti dello standard ISO 11140-1.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO11140 |
| Dimensioni (L x P) | 20 x 1.5 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione del corretto raggiungimento delle condizioni previste per il processo di sterilizzazione all'interno di ciascuna confezione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sterilizzatore |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Product Type | Striscia con indicatore chimico di vapore Comply™ |
| Temperatura (sistema metrico) | 121 °C |
| Features | Indicatori fisici e chimici per la verifica delle condizioni di esposizione al processo di sterilizzazione |
| Quantità | Confezione da 480 |
| Vedi altri risultati |