Learn More
Cole-Parmer™ Compression to Male Threaded Adapter
Click to view available options
Dimensione della porta:
1/2 in. NPT(M)
3/4 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- PVDF Composition
Specifica
Specifica
| Descrizione | Compression x NPT(M) Connection |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PVDF |
| Overall Length (English) | 1 15/32 in. |
| Quantità confezione | 10 Fittings |
| Dimensioni dei tubi | 1/2 in. |
| Porta di uscita | 1/2 in. |
| Dimensione della porta | 3/8 in. NPT(M) |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Larghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Vedi altri risultati |