Learn More
Contec™ Tamponi di convalida della superficie CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16249721 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Length (Metric) Tip:
2 cm
2,31 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5
Codice prodotto. 16249721
Marca: Contec™ SV3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tamponi di convalida della superficie CONSTIX™ progettati per la valutazione dei protocolli di pulizia delle superfici nelle industrie biofarmaceutiche.
  • La confezione contiene cinque tamponi in poliestere appositamente trattati per ridurre al minimo il contributo di TOC di fondo del tampone
  • Basso contenuto di TOC di fondo per una minima interferenza con i risultati dei test
  • L’ampia superficie della testina del tampone e il manico lungo e flessibile assicurano un’eccezionale copertura della superficie durante il tampone
  • Tamponi in poliestere resistenti e durevoli per un recupero ottimale
  • Sterilizzabile con i metodi più comuni
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Tamponi sigillati in una busta in nylon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 4,9 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Valutazione dei protocolli di pulizia delle superfici nelle industrie biofarmaceutiche
Product Type Tampone
Lunghezza (sistema metrico) 12,4 cm
Materiale Polipropilene
Larghezza (sistema imperiale) testa 0,48 pollici
Larghezza (sistema metrico) testa 1,22 cm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,91 pollici
Length (Metric) Tip 2,31 cm
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Sigillo a ultrasuoni
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Pala
Tip Material Maglia di poliestere