Learn More
Contec™ Tamponi di convalida della superficie CONSTIX™
Codice prodotto. p-3830794 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Length (Metric) Tip:
2 cm
2,31 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5
Codice prodotto. 16685554
Marca: Contec™ SV2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tamponi di convalida della superficie CONSTIX™ progettati per la valutazione dei protocolli di pulizia delle superfici nelle industrie biofarmaceutiche.
  • La confezione contiene cinque tamponi in poliestere appositamente trattati per ridurre al minimo il contributo di TOC di fondo del tampone
  • Basso contenuto di TOC di fondo per una minima interferenza con i risultati dei test
  • L’ampia superficie della testina del tampone e il manico lungo e flessibile assicurano un’eccezionale copertura della superficie durante il tampone
  • Tamponi in poliestere resistenti e durevoli per un recupero ottimale
  • Sterilizzabile con i metodi più comuni
  • Sterilizzabile in autoclave
  • Tamponi sigillati in una busta in nylon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,12 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Valutazione dei protocolli di pulizia delle superfici nelle industrie biofarmaceutiche
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 13.2 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0,8 pollici
Length (Metric) Tip 2 cm
Larghezza (sistema metrico) punta 6.3 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) punta 6.4 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.25 in.
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Sigillo a ultrasuoni
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Estremità arrotondata
Tip Material Maglia di poliestere