Learn More
WTW™ Cond 3210™ Portable Conductivity Meter
Codice prodotto. 10095283
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10095283
Marca: WTW™ 2CA204
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Descrizione Meter with LR325/01 conductivity cell
Include Meter with carry case including 2-electrode conductivity cell LR 325/01 including flow-through vessel, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Precisione (conduttività) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
Da utilizzare con (applicazione) For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Costante di cella Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
Punti di calibrazione 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Intervallo (conduttività) 0 μS to 1000 mS
Risoluzione (conduttività) 0.01, 0.1 mS
Compensazione della temperatura Automatic
Intervallo (salinità) 0 to 70 ppt
Risoluzione (salinità) 0.1 ppt
Precisione (Salinità) ±0.2% Full-scale
Intervallo (TDS) 0 to 200 ppt
Risoluzione (TDS) 0.1 ppt
Precisione (TDS) ±0.5% Full-scale
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Tipo di display LCD
Punti dati 200
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 Years
Modello Cond 3210
Alimentazione 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Tipo Portable Conductivity Meter
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Tipo di batteria NiMH
Autonomia della batteria Up to 1000 hr.