Learn More
WTW™ Cond 3210™ Portable Conductivity Meter
Codice prodotto. 10752654
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10752654
Marca: WTW™ 2CA201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Descrizione Meter with TetraCon 325 conductivity cell
Include Meter with carry case including 4-electrode conductivity cell TetraCon™ 325, standard solution 1413μS/cm at 25°C, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries.
Precisione (conduttività) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
Da utilizzare con (applicazione) For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Costante di cella Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
Punti di calibrazione 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Intervallo (conduttività) 0 μS to 1000 mS
Risoluzione (conduttività) 0.01, 0.1 mS
Compensazione della temperatura Automatic
Intervallo (salinità) 0 to 70 ppt
Risoluzione (salinità) 0.1 ppt
Precisione (Salinità) ±0.2% Full-scale
Intervallo (TDS) 0 to 200 ppt
Risoluzione (TDS) 0.1 ppt
Precisione (TDS) ±0.5% Full-scale
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Tipo di display LCD
Punti dati 200
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 Years
Modello Cond 3210
Alimentazione 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Tipo Portable Conductivity Meter
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Tipo di batteria NiMH
Autonomia della batteria Up to 1000 hr.