Learn More
Motic™ Condenser for AE2000
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AE2000 Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Concentrates and focuses light passing through the specimen.
- Short working-distance condenser (28mm).
Specifica
Specifica
| Descrizione | NA: 0.50 |
| Product Type | Condenser |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AE2000 Microscopes |
| Distanza operativa | 28 mm |