Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatori
Codice prodotto. p-8005981
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10592493
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05210212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Condenser for condensing vapors.
  • Chemical resistance
  • High temperature resistance
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Quantità 1 Ea.
Nessun giunto rastremato standard NS 19/26
Tipo Condenser