Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Allihn
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
N. di lampadine:
5
6
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Allihn condensers acc. to DIN 12581
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Include | Glass olives |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| N. di lampadine | 6 |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 19/26 |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |