Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Allihn condensers acc. to DIN 12581
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Include | Two threaded plastic olives, GL threads 14 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 24/29 |