Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies, with GL Thread
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Davies condensers for condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- With double sized cooling area
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Materiale | Duran Glass |