Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies
Codice prodotto. 10050381
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 24/29
NS 29/32
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10050381
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05215303
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies condensers for condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • With double sized cooling area
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 24/29
Materiale Borosilicate Glass (3.3)