Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Liebig with GL Threads
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
400 mm
500 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Liebig condensers acc. to DIN 12576 and in addition to DIN
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Include | GL 14 threads with two threaded plastic olives |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 750 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 29/32 |