Learn More
SI Analytics™ Conductivity Cell with 1m Fixed Cable
Codice prodotto. 10661182 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Conductivity Measuring Cell
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10661182 Conductivity Measuring Cell Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10661182 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285106189
Spedizione stimata: 01-12-2026
SI Analytics™ Conductivity Cell with 1m Fixed Cable is constructed of a platinum sensor and glass shaft.
  • 4 pole cell
  • Glass shaft
  • 1m cable with 8 pole plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Conductivity Measuring Cell
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m with 8 Pole Plug
Diametro (sistema metrico) 12 mm