Learn More
Cytiva Conductivity Flow Cell
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Titanium and Chlorotrifluoroethylene
Titanium, Ethylene propylene diene and Fluoro plastics
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | UNF 10-32 2 B finger tights |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Monitor pH/C-900 |
| Materiale | Titanium and Chlorotrifluoroethylene |
| Pressione max | 50 bar |
| Tipo | Conductivity Flow Cell |
| Volume (sistema metrico) | 0.041 mL |
| pH | 1 to 14 |
| Quantità | 1 Pack |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.23 mm |