Learn More
Cytiva Conductivity Flow Cell
Codice prodotto. 11320242 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Titanium and Chlorotrifluoroethylene
Titanium, Ethylene propylene diene and Fluoro plastics
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11320242
Marca: Cytiva 18111443
Solo null disponibili
Specifica
Tipo di collegamento M6
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Monitor
Materiale Titanium, Ethylene propylene diene and Fluoro plastics
Pressione max 50 bar
Tipo Conductivity Flow Cell
Volume (sistema metrico) 0.014 mL
Quantità 1 Pack