Learn More
Cytiva Conductivity Flow Cell
Codice prodotto. 11330232 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Titanium and Chlorotrifluoroethylene
Titanium, Ethylene propylene diene and Fluoro plastics
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11330232
Marca: Cytiva 18111105
Solo null disponibili
Specifica
Tipo di collegamento UNF 10-32 2 B finger tights
Da utilizzare con (apparecchiatura) Monitor pH/C-900
Materiale Titanium and Chlorotrifluoroethylene
Pressione max 50 bar
Tipo Conductivity Flow Cell
Volume (sistema metrico) 0.041 mL
pH 1 to 14
Quantità 1 Pack
Diametro (sistema metrico) esterno 4.23 mm