Learn More
Hanna Instruments™ Conductivity Meter
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
95 g
215 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Compensazione della temperatura | Automatic, 5 to 50°C (41 to 122°F) with β=2.4%/°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 86 x 110 x 43 mm |
| Peso (sistema metrico) | 215 g |
| Warranty | 2 Years |
| Tipo di sonda | HI 7631/2 with 2 m (6.6') cable and 1⁄2 in. thread(included). |
| Risoluzione | 0.01 μS/cm |
| Alimentazione | 12 Vdc power adapter (included) |
| Tipo | Conductivity Meter for Demineralized Water |
| Accuracy | ±2% Full-scale |