Learn More
Jenway™ Conductivity Meter
Click to view available options
Alimentazione:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Simultaneous display of conductivity or TDS and temperature
- Automatic selection of range for best resolution
- Calibration by cell constant or standard solutions
- Automatic standard recognition
- Storage of up to 32 results
- Bi-directional RS232 link to printer or PC
- 3 year warranty
Specifica
Specifica
| Include | Glass Conductivity Probe with ATC (K=1) (027 013), Electrode Stand and Holder, UK Power Supply |
| Precisione (conduttività) | ±0.5% ±2 digits |
| Uscite | Analog, RS232 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Routine Laboratory Applications |
| Intervallo (conduttività) | 6 auto selected from 0 to 1999 mS (with cell constant (K)=10 |
| Risoluzione (conduttività) | 0.01 μS to 1 mS |
| Compensazione della temperatura | Automatic |
| Intervallo (TDS) | 6 auto selected from 0 to 1999 g/L with cell constant (K)=10 |
| Risoluzione (TDS) | 0.01 mg/L to 1 g/L |
| Precisione (TDS) | ±0.5% ±2 digits |
| Vedi altri risultati |