Learn More
Jenway™ 3540 Bench Combined Conductivity/pH Meter
Codice prodotto. 11400609
Click to view available options
:
Model: 3540
Codice prodotto. 11400609
Marca: Jenway™ 1008828
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required. Jenway™ 3540 Bench Combined Conductivity/pH Meters feature automatic calibration, and whole range of instrument, pH and conductivity measurement options.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • 2 independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)