Learn More
Mettler Toledo™ Conductivity Meter SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17501016 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
SevenDirect SD30 Kit
SevenDirect SD30 Pure H2O Kit
SevenDirect SD30, Meter Only
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17501016
Marca: Mettler Toledo™ 30671563
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Facilità d'uso
  • L'ampio touchscreen a colori consente di eseguire misure dirette e di inserire facilmente i dati. Le istruzioni guidano gli utenti attraverso il processo di taratura del sensore.
  • Traccia i tuoi risultati
  • Lo strumento memorizza data e ora, ID del campione e del sensore a ogni misura e stampa o esporta automaticamente i record.
  • Robusto
  • Il vano connettore chiuso e la cappottina mantengono lo strumento al sicuro da polvere e fuoriuscite, anche con i sensori collegati (IP54 in uso).
  • Sensore per basse conducibilità
  • L'InLab 741-ISM è un sensore combinato di conducibilità/temperatura per applicazioni a bassa conducibilità, in particolare per applicazioni con acqua pura.
  • Braccio portaelettrodo per un funzionamento efficiente
  • Il braccio portaelettrodo EasyPlace semplifica il posizionamento del sensore nel contenitore del campione o della soluzione tampone. Posizioni dedicate per la pulizia e la conservazione supportano una corretta gestione del sensore. I movimenti verticali e orizzontali facilitano un posizionamento preciso, anche con una sola mano.
  • Protezione delle impostazioni
  • La gestione degli utenti a due livelli protegge le impostazioni più importanti. Gli operatori mantengono la flessibilità di impostare preferenze individuali come la lingua e la luminosità dello schermo.
  • Display adattabile alle vostre esigenze
  • Possibilità di visualizzare informazioni dettagliate della misura su una schermata o solo il risultato, massimizzando la risoluzione con la modalità uFocus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) 0.005
Measurement Modes Conductivity
Intervallo (conduttività) 0.001 μS/cm to 2000 mS/cm
Risoluzione (conduttività) 0.001 to 1
Intervallo (salinità) 0 to 80 ppt
Intervallo (TDS) 0 g/L to 100 g/L
Temperature Range (Metric) -30°C to +130°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to +266°F
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.1°C between 0°C and 100°C
Intervallo (resistività) 0 to 100 Mohm-cm
Tipo di display TFT a colori da 7 in.
Memoria 2.000 misure standard
Punti dati 2000
Dettagli di gestione dei dati Chiave USB; PC; Stampante
Protezione IP IP54
Dimensioni (L x P x A) 195 x 205 x 65 mm
Peso (sistema metrico) 850 g
Peso (sistema imperiale) 1.9 lb.
Tipi di sensore InLab 741-ISM Conductivity/Temperature Sensor
Canali 1
Tipo SevenDirect SD30 Pure H2O Kit